Learn More
LINGO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 19097-1-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16858864
  • 145.00€ / 20 microlitros
Descripción
Functional component of the Nogo receptor signaling complex (RTN4R/NGFR) in RhoA activation responsible for some inhibition of axonal regeneration by myelin-associated factors. Is also an important negative regulator of oligodentrocyte differentiation and axonal myelination.
Especificaciones
Especificaciones
LINGO1
Polyclonal
Unconjugated
LINGO1
LERN1, LINGO1, LRRN6A, UNQ201
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
235402, 315691, 84894
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96FE5, Q9D1T0
Lingo1
LINGO1 Fusion Protein Ag13553
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
LINGO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated