Learn More
Lithium Carbonate, Honeywell Fluka™
Purum,≥99%
66.15€ - 6005.53€
CAS | 554-13-2 |
---|---|
Fórmula molecular | CLi2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 73.89 |
Número MDL | MFCD00011084 |
Clave InChI | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine |
PubChem CID | 11125 |
ChEBI | CHEBI:6504 |
Nombre IUPAC | dilitio; carbonato |
SMILES | [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15651230
|
Honeywell-Fluka
13010-100G |
100 g | N/A | ||||||
15671230
|
Honeywell-Fluka
13010-1KG |
1 kg |
153.32€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15681230
|
Honeywell-Fluka
13010-6X1KG |
6 x 1 kg |
663.37€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15661230
|
Honeywell-Fluka
13010-100KG |
100 kg |
6005.53€
100 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
554-13-2 | |
73.89 | |
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L | |
11125 | |
dilitio; carbonato |
CLi2O3 | |
MFCD00011084 | |
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine | |
CHEBI:6504 | |
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O |
Especificaciones
Lithium Carbonate | |
CLi2O3 | |
MFCD00011084 | |
3999191 | |
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L | |
dilitio; carbonato | |
11125 | |
73.89g/mol | |
purum |
554-13-2 | |
Li2CO3 | |
NONH for all modes of transport | |
lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine | |
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O | |
73.89 | |
CHEBI:6504 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
H302-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-062-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5800000.