Learn More
Cloruro de litio, Honeywell™
Purum p.a., anhidro, ≥98,0 % (AT)
40.53€ - 243.75€
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Fórmula molecular | ClLi |
Peso molecular (g/mol) | 42.39 |
Número MDL | MFCD00011078 |
Clave InChI | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride |
PubChem CID | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15656050
|
Honeywell Research Chemicals
62480-100G |
100 g | N/A | ||||||
15676050
|
Honeywell Research Chemicals
62480-500G |
500 g | N/A | ||||||
15666050
|
Honeywell Research Chemicals
62480-1KG |
1 kg | N/A | ||||||
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
[Li+].[Cl-] |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
CHEBI:48607 |
Especificaciones
Lithium chloride | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
≥98% (AT) |
7447-41-8 | |
LiCl | |
NONH for all modes of transport | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
litio;cloruro | |
433294 | |
42.39g/mol |
Seguridad y manipulación
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5950000