Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento con cabeza de cierre de rosca
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento SI Analytics™ con cabeza de cierre de rosca es resistente, duradero y fácil de limpiar.
Marca: SI Analytics™ 285118088
268.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
- Sistema de referencia Silamid™ para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
- La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
- Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
Screw Plug Head | |
Vidrio L | |
Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento | |
Sphere | |
De -5 °C a +80 °C | |
12 mm |
Diafragma cerámico | |
De 2 a 12 | |
Silamid™ | |
L 7781 Hd | |
120 mm |