Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento con cabeza de cierre de rosca
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento SI Analytics™ con cabeza de cierre de rosca es resistente, duradero y fácil de limpiar.
283.00€ - 386.00€
Especificaciones
Tipos de conector | Screw Plug Head |
---|---|
Tipo | Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento |
Referencia interna | Silamid™ |
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10060031
|
SI Analytics™
285118088 |
120 mm | Diafragma cerámico |
283.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10490602
|
SI Analytics™
285111015 |
120 mm | Diafragma de hueco anular KPG |
319.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10517481
|
SI Analytics™
285111072 |
225 mm | Diafragma de hueco anular KPG |
350.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10181452
|
SI Analytics™
285111023 |
320 mm | Diafragma de hueco anular KPG |
386.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10325581
|
SI Analytics™
285111007 |
425 mm | Diafragma de hueco anular KPG |
324.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
- Sistema de referencia Silamid™ para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
- La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
- Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
Especificaciones
Screw Plug Head | |
Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento | |
Silamid™ | |
12 mm |