Learn More
Óxido de magnesio, polvo, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
360.00€ - 579.00€
CAS | 1309-48-4 |
---|---|
Fórmula molecular | MgO |
Peso molecular (g/mol) | 40.30 |
Número MDL | MFCD00011109 |
Clave InChI | CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag |
PubChem CID | 14792 |
Nombre IUPAC | oxomagnesio |
SMILES | O=[Mg] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15508014
|
Avantor J.T.Baker
2480-01 |
500 g | Frasco de polietileno |
360.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15518014
|
Avantor J.T.Baker
2480-05 |
2 kg | Balde de polietileno | N/A | |||||
1309-48-4 | |
40.30 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
14792 | |
O=[Mg] |
MgO | |
MFCD00011109 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
oxomagnesio |
Especificaciones
Magnesium Oxide | |
Polvo | |
MFCD00011109 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
oxomagnesio | |
14792 | |
FCC/USP |
1309-48-4 | |
MgO | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
O=[Mg] | |
40.30 | |
40.3 | |
1L = 3.58kg |