Learn More
Masterflex™ Cartuchos pequeños L/S™ para cabezales de bomba de cartucho multicanal
Introduzca y saque estos cartuchos para realizar cambios rápidos de tubos. Utilice los cartuchos pequeños Masterflex™ L/S™ con cabezales de bomba de cartuchos multicanal L/S™ para un bombeo multicanal y síncrono.
Marca: Masterflex™ 07519-80
Descripción
Introduzca y saque estos cartuchos para realizar cambios rápidos de tubos.Utilice los cartuchos pequeños Masterflex™ L/S™ con cabezales de bomba de cartuchos multicanal L/S™ para un bombeo multicanal y síncrono.
- No es necesario extraer el cabezal de la bomba de la unidad
- Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
- Mezcle cartuchos grandes y pequeños
- Un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños
- Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será la pulsación en el flujo
- Requieren unidades con un mínimo de 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
Especificaciones
Para bombeo multicanal sincrónico | |
Varios | |
1 unidad |
Tubos de microcalibre y precisión | |
Ajustables | |
Cabezal de bomba de cartucho |