Learn More
3M™ Gafas de seguridad Maxim™ DX
Las gafas de seguridad 3M™ Maxim™ DX cuentan con una cobertura ocular superior y un puente nasal blando de ajuste universal con visera de protección acolchada para una mayor comodidad y absorción de impactos.
224.76€ - 328.49€
Especificaciones
Tipo de lente | DX |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN 166: EN 169 |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Estructura |
Lens Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Tinción de lente | Color de marco | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tinción de lente | Color de marco | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15769787
|
3M™
7000052888 |
Transparente | Azul, gris | N/A | |||||
15779787
|
3M™
7000052889 |
con tono 3 | Negro, gris | N/A | |||||
15789787
|
3M™
7000052890 |
con tono 5 | Negro, gris | N/A | |||||
Descripción
- Gafas de seguridad con lente asférica para 180° de visión pura y una cobertura ocular superior
- El revestimiento DX proporciona una protección antiarañazos y antivaho mejorada
- Gafas con canal de ventilación a través de la lente para reducir el empañamiento
- El diseño proporciona una excelente cobertura y un buen campo de visión
- Almohadillas nasales ajustables y flexibles y visera de protección de «tacto suave»
- Longitudes de varillas ajustables y ajustes pantoscópicos (de ángulo)
Especificaciones
DX | |
Gafas de seguridad | |
Policarbonato |
EN 166: EN 169 | |
Estructura |