Learn More
OHAUS™ Abrazadera para frascos de cultivo
La abrazadera para frascos de cultivo OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de frascos.
Marca: OHAUS™ 30400098
126.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable
- Para su uso con frascos de cultivo
- Diseñada para mantener los frascos en su sitio de forma segura
Especificaciones
Abrazadera para frascos | |
Acero inoxidable | |
Frasco de 1000 ml | |
Abrazadera para frascos de cultivo de 1000 ml |