Learn More
OHAUS™ Pince à flacon de culture
La pince à flacon de culture OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité différentes tailles de flacons.
124.00€ - 135.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15792509
|
OHAUS™
30400097 |
Flacon de 500 ml |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15702519
|
OHAUS™
30400098 |
Flacon de 1000 ml |
135.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec des flacons de culture
- Conçue pour maintenir les flacons en place en toute sécurité
Spécification
Pince pour bouteille | |
Acier inoxydable |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.