Learn More
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con válvula de retención para conexión NF, abertura de 43 mm
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
Marca:  Fisherbrand™ 4101/52BBSP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755406
  • 239.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Llama ancha y estable
  • Excelente potencia calorífica
  • Asa de sujeción lateral para mayor seguridad
  • Diámetro del quemador de 43 mm, altura total de 180 mm
  • Tamaño de llama ajustable con 4 boquillas intercambiables
Especificaciones
Especificaciones
Quemador industrial, Meker
Consumo de 188 l/h
180 mm
1 unidad
Gas natural, metano
43 mm
Conector NF atornillado G de 0,5 pulg, válvula de retención
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con válvula de retención para conexión NF, abertura de 43 mm > Altura: 180mm