Learn More
Fisherbrand™ Quemador industrial Meker con válvula de retención para conexión NF, abertura de 43 mm
Proporciona una llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
239.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Quemador industrial, Meker |
---|---|
Diámetro (métrico) | 43 mm |
Altura (métrico) | 180 mm |
Incluye | Conector NF atornillado G de 0,5 pulg, válvula de retención |
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11755406
|
Fisherbrand™
4101/52BBSP |
Consumo de 188 l/h | Gas natural, metano |
239.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11775406
|
Fisherbrand™
4101/51BBSP |
Consumo de 240 l/h | Butano, propano, LPG |
239.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Pico Meker industrial φ 43mm
- Llama ancha y regular
- Gran potencia de calefacción
- Asa lateral de mantenimiento
- Para el uso intensivo con una llama de fuerte potencia
- Quemador de ancha abertura 43mm, altura 180mm
- Tamaño de llama ajustable por 4 tubos intercambiables
- Pico Meker con válvula de parada
Especificaciones
Quemador industrial, Meker | |
180 mm | |
1 unidad |
43 mm | |
Conector NF atornillado G de 0,5 pulg, válvula de retención |