Learn More
Yoduro de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.401 g/mol
102.53€ - 361.80€
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Fórmula molecular | HgI2 |
Peso molecular (g/mol) | 454.401 |
Número MDL | MFCD00011044 |
Clave InChI | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
PubChem CID | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
Nombre IUPAC | diyodomercurio |
SMILES | I[Hg]I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16130.22 |
100 g |
102.53€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11493167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16130.36 |
500 g |
361.80€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl yoduro de mercurio(II) se utiliza para la preparación del reactivo de Nessler, que se utiliza para la detección de la presencia de amoníaco. Se trata de un material semiconductor, utilizado en algunos dispositivos de detección y adquisición de imágenes de rayos X y rayos gamma a temperatura ambiente. En medicina veterinaria, se utiliza en las pomadas en blíster en exostosis, ampliación de la bursa, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol, éter, acetona, cloroformo, acetato de etilo, aceite de oliva y aceite de ricino.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
7774-29-0 | |
454.401 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diyodomercurio |
HgI2 | |
MFCD00011044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
Especificaciones
350°C (sublimation) | |
259°C | |
HgI2 | |
UN1638 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diyodomercurio | |
24485 | |
454.4 | |
Odorless | |
6.28 |
Mercury(II) iodide | |
7774-29-0 | |
MFCD00011044 | |
14,5879 | |
Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil. | |
I[Hg]I | |
454.401 | |
CHEBI:49659 | |
≥99% | |
Light sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:YODURO DE MERCURIO
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OW5250000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Mercury(II) iodide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercuric iodide