Learn More
Mercury(Ii) Iodide, Honeywell Fluka™
Reactivo ACS, ≥99,0%
68.29€ - 441.70€
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15602090
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
221090-25G
25 g
68.29€
25 g
15692080
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
221090-100G
100 g
124.81€
100 g
15612090
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
221090-500G
500 g
441.70€
500 g
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
7774-29-0
454.401
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
24485
diyodomercurio
HgI2
MFCD00011044
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
CHEBI:49659
I[Hg]I
Especificaciones
Mercury(Ii) Iodide
HgI2
MFCD00011044
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
diyodomercurio
24485
454.4g/mol
Reactivo ACS
7774-29-0
HgI2
1638
Soluble in Potassium Iodide solution
I[Hg]I
454.401
CHEBI:49659
≥99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
H300 + H310 + H330-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OW5250000.
Nombre del producto
  • Mercury(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercury diiodide