Learn More
Mercury(II) sulfate, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (precipitation titration)
26.29€ - 1382.50€
CAS | 7783-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | HgO4S |
Peso molecular (g/mol) | 296.65 |
Número MDL | MFCD00011047 |
Clave InChI | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
PubChem CID | 24544 |
Nombre IUPAC | mercurio(2+); sulfato |
SMILES | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15657280
|
Honeywell-Fluka
83384-10G |
10 g | N/A | ||||||
15697280
|
Honeywell-Fluka
83384-50G |
50 g | N/A | ||||||
15647280
|
Honeywell-Fluka
83384-100G |
100 g |
177.47€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15667280
|
Honeywell-Fluka
83384-250G |
250 g |
372.91€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15687280
|
Honeywell-Fluka
83384-500G |
500 g | N/A | ||||||
15677280
|
Honeywell-Fluka
83384-3KG |
3 kg |
1382.50€
3 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
7783-35-9 | |
296.65 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
24544 | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
mercurio(2+); sulfato |
Especificaciones
Mercury(II) sulfate | |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
296.65 | |
296.65g/mol |
7783-35-9 | |
HgSO4 | |
UN1645 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
mercurio(2+); sulfato | |
24544 | |
≥99% (precipitation titration) |
Seguridad y manipulación
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
missing translation for 'rtecsNumber' : OX0500000