Learn More
Tiocianato de mercurio(II), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
76.82€ - 327.63€
CAS | 592-85-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C4HgK2N4S4 |
Peso molecular (g/mol) | 511.10 |
Número MDL | MFCD00011039 |
Clave InChI | HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J |
Nombre IUPAC | mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
SMILES | [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
Alertas:
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11394277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
037106.18 |
50 g |
76.82€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11384277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
037106.30 |
250 g |
327.63€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mercury(II) thiocyanate is used as a precursor to potassium tris(thiocyanato)mercurate(II) and cesium tris(thiocyanato)mercurate(II). It is also used in the determination of chloride ions in water by UV-visible spectroscopy. Further, it acts as a catalyst for the addition of thiocyanic acid to alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
592-85-8 | |
511.10 | |
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J | |
[K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N |
C4HgK2N4S4 | |
MFCD00011039 | |
mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) |
Especificaciones
Mercury(II) thiocyanate | |
592-85-8 | |
Polvo | |
MFCD00011039 | |
Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water. | |
[K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N | |
511.10 | |
Odorless | |
White to pale yellow powder |
∽165°C (decomposition) | |
Blanco a amarillo | |
C4HgK2N4S4 | |
3561344 | |
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J | |
mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide) | |
316.75 | |
Hygroscopic | |
3.718 g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:6,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 209-773-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XL1550000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Higroscópico
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Mercury(II) thiocyanate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercuric thiocyanate