Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de metilo, clorhidrato, ACS
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
33.60€ - 69.90€
CAS 63451-28-5
Fórmula molecular C15H16ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 305.762
Número MDL MFCD00012614
Clave InChI ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid
PubChem CID 113227
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico; clorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11314187
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
036668.14
25 g
33.60€
25 g
11304187
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
036668.22
100 g
69.90€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
63451-28-5
305.762
ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
113227
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
C15H16ClN3O2
MFCD00012614
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid
ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico; clorhidrato
Especificaciones
Methyl Red hydrochloride
63451-28-5
MFCD00012614
ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico; clorhidrato
113227
ACS
175°C (decomposition)
C15H16ClN3O2
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
305.762
305.77
cristalino/a/s
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351
Susceptible de provocar cáncer.
GHS P Statement
P281-P201-P202-P308+P313-P405-P501a
Use personal protective equipment as required.
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 264-190-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes