Learn More
Metro™ Unidad de almacenamiento móvil alta preconfigurada Starsys™, armario de suministro general, tres columnas
Unidades de almacenamiento móviles preconfiguradas
Marca:  Metro™ SXRTGS2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15957271
  • 13550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Descripción
Modelos SXRTGS2 y SXRTGS3
  • Paneles interiores de polímero con ranuras
  • El asa para empujar/tirar está a la izquierda
  • Paneles interiores y exteriores de HDPE moldeado
  • Dimensiones totales: 198.8 x 166,8 x 70,8 cm (Al x An x F)
Modelos SXRTGS2 solo
compartimento izquierdo
  • Tres estantes de polímero (detrás de la puerta)
  • Puerta superior sin bloqueo sólida con bisagra de 225° a la izquierda
  • Estante de nivel medio (sin bloqueo)
  • Tres cajones de polímero de 76 mm
  • Dos cajones de polímero de 152 mm
  • Un cajón de polímero de 229 mm
  • Dimensiones: 839 x 43,2 x 22 cm (Al x An x F)
Compartimento central
  • Tres estantes de polímero (detrás de la puerta)
  • Puerta superior sin bloqueo sólida con bisagra de 225° a la derecha
  • Estante de nivel medio (sin bloqueo)
  • Dos cajones de polímero de 152 mm
  • Dos cajones de polímero de 229 mm
  • Dimensiones: 839 x 43,2 x 22 cm (Al x An x F)
Compartimento derecho
  • Dos estantes ventilados fijos cromados qwikSLOT
  • Tres estantes ventilados cromados con extensión completa
  • Puerta alta sin bloqueo sólida con bisagra de 270° a la derecha
  • Tiradores de puertas y cajones en azul grisáceo
  • Dimensiones: 167,6 x 45,7 x 55,9 cm (Al x An x F)
Modelos SXRTGS3 solo
un compartimento izquierdo (doble ancho)
  • Dos columnas con tres estantes ventilados cromados fijos qwikSLOT
  • Dos columnas con Cuatro estantes ventilados cromados con extensión completa
  • Cierre central en 225° para el conjunto de puertas con cierre sólido (cerradura/2 llaves)
  • Dimensiones: 167,7 x 96,6 x 55,9 cm (Al x An x F)
Compartimento derecho (doble ancho)
  • Una columna con dos estantes ventilados cromados fijos qwikSLOT
  • Una columna con cuatro estantes ventilados cromados con extensión completa
  • Conjunto de puertas con cierre sólido (cerradura/2 llaves) con bisagra de 225° a la izquierda
  • Tirador de puerta gris
  • Dimensiones: 167,6 x 45,7 x 55,9 cm (Al x An x F)
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de almacenamiento
Tres columnas altas
70,8 cm
198,8 cm
10
65,7 in
166,8cm
Sí
Gris claro
27,9 in
78,3 in
10
Polímero
65,7 in
166,8 cm
Polímero