Learn More
Mettler Toledo™ Sondas de temperatura para medidor de pH de sobremesa
Para su uso con medidores de pH de sobremesa.
Marca: Mettler Toledo™ 51300165
300.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material: Acero inoxidable
- Longitud: 120 mm
- Diámetro: 3 mm
Especificaciones
Sonda de temperatura Pt1000 | |
Acero inoxidable | |
ATC | |
Pt1000 | |
302 °F | |
120 mm | |
3 mm |
Conector tipo banana | |
150 °C | |
Medidor de pH | |
PT1000 | |
4,7 in | |
0,12 in |