Learn More
Mettler Toledo™ Sondas de temperatura para medidor de pH de sobremesa
Para su uso con medidores de pH de sobremesa.
122.00€ - 308.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Temperatura de funcionamiento (métrico) | 150 °C |
Tipo | ATC |
Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH |
Temperatura de funcionamiento (imperial) | 302 °F |
Código de producto | Marca | Sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10617311
|
Mettler Toledo™
51300164 |
ATC NTC 30 kilohmios |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11917731
|
Mettler Toledo™
51300165 |
PT1000 |
308.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Material: Acero inoxidable
- Longitud: 120 mm
- Diámetro: 3 mm
Especificaciones
Acero inoxidable | |
ATC | |
302 °F | |
120 mm | |
3 mm |
150 °C | |
Medidor de pH | |
4,7 in | |
0,12 in |