Learn More
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Soluciones para electrodos combinados de ión selectivo perfectION™
Marca:  Mettler Toledo™ 51344761
160.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11957511
  • 164.00€ / 475 ml
Descripción
Soluciones (tampones de ajuste de fuerza iónica)
  • Electrolito de ión B (para ISE de cloruro, cobre, yoduro, plata/sulfuro), 475 ml
  • ISA para electrodos de calcio, 475 ml
  • ISA para electrodos de potasio, 475 ml
  • ISA para electrodos de nitrato, 475 ml
  • ISS de nitrato (para eliminar interferencias), 475 ml
  • TISAB II de fluoruro con CDTA, 3790 ml
  • TISAB III de fluoruro con CDTA (concentrado), 475 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISA para calcio perfectION
Solución ISA
475 ml
Calcium Electrode
Calcio
475 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • perfectION Calcium ISA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium chloride