Learn More
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Soluciones para electrodos combinados de ión selectivo perfectION™
131.00€ - 231.00€
Productos 7
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11947511
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344760
Solución ISA ISE Combination Electrode
131.00€
475 ml
11957511
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344761
Solución ISA Calcium Electrode
164.00€
475 ml
11977511
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344763
Solución ISA Nitrate Electrode
136.00€
475 ml
12797421
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344762
Solución ISA Potassium Electrode
169.00€
475 ml
11987511
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344764
Solución ISA Nitrate Electrode
136.00€
475 ml
11997511
Ver documentos Detalles de la promoción
Mettler Toledo™
51344765
Solución ISA Fluoride Electrode
212.00€
3790 ml
11907521
Ver documentos
Mettler Toledo™
51344766
Solución ISA Fluoride Electrode
231.00€
475 ml
Descripción
Descripción
Solutions (ionic-strength adjustment buffers)
  • Ion Electrolyte B (for chloride, copper, iodide, silver/sulfide ISE's), 475mL
  • ISA for calcium electrode, 475mL
  • ISA for potassium electrode, 475mL
  • ISA for nitrate electrode, 475mL
  • Nitrate ISS (for suppressing interference), 475mL
  • Fluoride TISAB II with CDTA, 3790mL
  • Fluoride TISAB III with CDTA (concentrate), 475mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.