Learn More
Ansell™ Monos de trabajo Microchem™ 4000 con capucha y calcetines integrados
Diseñado para proporcionar una barrera excepcional contra sustancias químicas y agentes biológicos orgánicos e inorgánicos. Un exclusivo tejido de barrera multicapa conocido por su sensación textil ligera pero robusta y su excepcional barrera a los productos químicos orgánicos e inorgánicos.
Marca: Ansell™ GR40T-00122-06
649.08 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Descripción
- Mono con capucha elástica de 2 piezas con calcetines y solapa de bota integrados
- Sistema de doble cremallera de entrada delantera.
- Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
- Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
- El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Mono de protección | |
Laminado de barrera multicapa | |
Elástico | |
Doble, Elástico | |
Elástico, 2 paneles | |
Soldado, Rematado, Rematada | |
Capucha, calcetines integrados con solapa para las botas | |
Incluye capucha, calcetines integrados con solapa para botas |
2XL | |
Verde | |
Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas | |
Con capucha | |
Cremallera frontal de doble entrada | |
Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Ninguno |