Learn More
Ansell™ Monos de trabajo Microchem™ 4000 con capucha y calcetines integrados
Diseñado para proporcionar una barrera excepcional contra sustancias químicas y agentes biológicos orgánicos e inorgánicos. Un exclusivo tejido de barrera multicapa conocido por su sensación textil ligera pero robusta y su excepcional barrera a los productos químicos orgánicos e inorgánicos.
918.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
---|---|
Material | Laminado de barrera multicapa |
Color | Verde |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15506454
|
Ansell™
GR40T-00122-04 |
L |
918.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15586444
|
Ansell™
GR40T-00122-02 |
S |
918.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15596444
|
Ansell™
GR40T-00122-03 |
M |
918.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15516454
|
Ansell™
GR40T-00122-05 |
XL |
918.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15526454
|
Ansell™
GR40T-00122-06 |
2XL |
918.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15536454
|
Ansell™
GR40T-00122-07 |
3XL |
918.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Mono con capucha elástica de 2 piezas con calcetines y solapa de bota integrados
- Sistema de doble cremallera de entrada delantera.
- Puños dobles (puño interior de punto), cintura y tobillos elásticos.
- Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
- El interior, similar al textil, mejora la aceptación del usuario
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Mono de protección | |
Verde | |
Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas | |
Con capucha | |
Cremallera frontal de doble entrada | |
Tipo 3/4 EN14605, Tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Ninguno |
Laminado de barrera multicapa | |
Elástico | |
Doble, Elástico | |
Elástico, 2 paneles | |
Soldado, Rematado, Rematada | |
Capucha, calcetines integrados con solapa para las botas | |
Incluye capucha, calcetines integrados con solapa para botas |