Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Trajes encapsulados con sistemas PAPR
Los trajes encapsulados MICROCHEM™ 4000 con sistemas PAPR proporcionan una protección completa contra los peligros de los líquidos y las partículas. Los trajes ventilados con aire filtrado y tecnología MICROGARD™/MICROCHEM™ proporcionan protección de cabeza y cuerpo contra sustancias peligrosas.
759.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
---|---|
Color | Verde |
Hood Type | Totalmente encapsulado |
Material | Laminado de barrera multicapa |
Estilo de tobillo | Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
Descripción
- Traje de protección completamente encapsulado para su uso en combinación con la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, manguera de aire y filtros.&
- Puños dobles con elástico, calcetines integrados con solapa para la bota.
- Doble cremallera delantera.
- Cordones de emergencia unido al hombro izquierdo y el omoplato izquierdo desde el punto de vista del usuario.
- Permeación probada contra 180 productos químicos, incluyendo agentes químicos de guerra
- El interior, con aspecto textil, proporciona comodidad al usuario
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, tipos 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Totalmente encapsulado | |
Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión | |
Doble cremallera en la entrada delantera | |
Cordones de emergencia, calcetines incluidos con solapa para la bota | |
Soldado, Rematado |
Verde | |
Laminado de barrera multicapa | |
Admite la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, la manguera de aire y los filtros | |
Doble, elástico | |
Ninguno | |
Incluye cordones de emergencia, calcetines incluidos con solapa para la bota |