Learn More
Ansell™ Monos con capucha Microchem™ CFR
MICROCHEM™ CFR es un material pirorretardante diseñado para usarse sobre prendas de protección térmica tejidas como NOMEX™, que ofrece protección contra partículas y pulverización líquida a presión sin comprometer la protección del trabajador en caso de incendio.
Marca:  Ansell™ RD96T-00111-04
1240.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15556484
  • 1750.00€ / paquete de 25
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
Alertas:
Microchem™ CFR nunca debe usarse en aislamiento para protección pirorretardante. Llevar siempre encima de la parte superior de las prendas que alcancen el índice EN ISO 14116 2 o superior.
Descripción
Descripción
  • Mono con capucha de 2 piezas
  • Capucha, muñecas y tobillos elásticos
  • Cierre frontal doble
  • Tejido pirorretardante tratado con película de barrera de PVC
  • Protege de productos químicos líquidos según EN tipo en 3 y 4
  • El ajuste optimizado del cuerpo proporciona comodidad y seguridad
  • Color rojo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono de protección
Tejido ignífugo con película de barrera de PVC
Elástico
Con capucha
Cremallera doble
EN14605 Tipo 3 y 4, EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5
Incluye capucha
L
Rojo
Elástico
Elástico, 2 paneles
Cosido, Rematada
Ninguno