Learn More
Ansell™ Monos con capucha Microchem™ CFR
MICROCHEM™ CFR es un material pirorretardante diseñado para usarse sobre prendas de protección térmica tejidas como NOMEX™, que ofrece protección contra partículas y pulverización líquida a presión sin comprometer la protección del trabajador en caso de incendio.
1405.00€ - 1750.00€
Especificaciones
Product Type | Mono de protección |
---|---|
Materiale | Tejido ignífugo con película de barrera de PVC |
Colore | Rojo |
Ankle Style | Elástico |
Stile polso | Elástico |
Alertas:
Microchem™ CFR nunca debe usarse en aislamiento para protección pirorretardante. Llevar siempre encima de la parte superior de las prendas que alcancen el índice EN ISO 14116 2 o superior.
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Size | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15546484
|
Ansell™
RD96T-00111-03 |
M |
1750.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15556484
|
Ansell™
RD96T-00111-04 |
L |
1750.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15566484
|
Ansell™
RD96T-00111-05 |
XL |
1750.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15586484
|
Ansell™
RD96T-00111-07 |
3XL |
1405.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15576484
|
Ansell™
RD96T-00111-06 |
2XL |
1405.00€
paquete de 20 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Mono con capucha de 2 piezas
- Capucha, muñecas y tobillos elásticos
- Cierre frontal doble
- Tejido pirorretardante tratado con película de barrera de PVC
- Protege de productos químicos líquidos según EN tipo en 3 y 4
- El ajuste optimizado del cuerpo proporciona comodidad y seguridad
- Color rojo brillante muy visible para mejorar la seguridad de los trabajadores
Especificaciones
Mono de protección | |
Rojo | |
Elástico | |
Elástico, 2 paneles | |
Cosido, Rematada | |
Ninguno |
Tejido ignífugo con película de barrera de PVC | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera doble | |
EN14605 Tipo 3 y 4, EN ISO 13982-1 Tipo 5, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5 | |
Incluye capucha |