Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 Plus con capucha
Proporciona una buena barrera contra partículas como el asbesto, el polvo de ladrillo y el polvo de cemento. Los monos Ansell Microgard™ 1500 Plus blancos con capucha filtran el 99,9 % de las partículas >3 μ.
Marca: Ansell WH15S-00111-04
180.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, cintura, muñecas y tobillos
- Cremallera de doble sentido delantera con solapa de almacenamiento re-sellable
- Tejido SMS con tratamiento antiestático
- Transpirable para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona, lo cual es fundamental en las aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
Elástico, 3 paneles | |
Cosido | |
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5 | |
Ninguno |
L | |
SMS antiestática | |
Single-use | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
No estéril | |
WH15-S-00-111, Incluye capucha |