Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 Plus con capucha
Proporciona una buena barrera contra partículas como el asbesto, el polvo de ladrillo y el polvo de cemento. Los monos Ansell Microgard™ 1500 Plus blancos con capucha filtran el 99,9 % de las partículas >3 μ.
191.00€ - 255.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | SMS antiestática |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15506494
|
Ansell
WH15S-00111-03 |
M |
255.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15596484
|
Ansell
WH15S-00111-02 |
Pequeño |
255.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15516494
|
Ansell
WH15S-00111-04 |
L |
255.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15526494
|
Ansell
WH15S-00111-05 |
XL |
255.00€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15536494
|
Ansell
WH15S-00111-06 |
2XL |
191.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15546494
|
Ansell
WH15S-00111-07 |
3XL |
191.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Coverall with 3-piece hood, stitched seams, elasticated hood, waist, wrists and ankles
- 2-way front zipper with re-sealable stormflap
- Anti-static treated SMS fabric
- Breathable to help reduce the risk of heat stress
- Silicone-free which is critical in spray painting applications
- Optimized body fit for wearer comfort and safety
Especificaciones
Mono de protección | |
SMS antiestática | |
Single-use | |
Elástico | |
Elástico, 3 paneles | |
Cosido | |
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5 | |
Ninguno |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
No estéril | |
WH15-S-00-111, Incluye capucha |