Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 con capucha
Pelar, limpiar y manejar el asbesto de manera segura. Los monos Ansell Microgard™ 1500 con capucha filtran partículas de tan solo 3 μ
Marca: Ansell WH15S-00138-07
167.76 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera doble delantera con solapa anti-tormenta re-sellable
- Filtro 100 % de partículas >3 micrones
- Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
Cosido | |
EN ISO 13982-1, EN13034 | |
Ninguno |
3XL | |
SMS, polipropileno | |
Single-use | |
Elástico | |
Campana extractora | |
No estéril | |
WH15-S-00-138, Incluye capucha |