Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 con capucha
Pelar, limpiar y manejar el asbesto de manera segura. Los monos Ansell Microgard™ 1500 con capucha filtran partículas de tan solo 3 μ
238.00€ - 297.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | SMS, polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15506504
|
Ansell
WH15S-00138-07 |
3XL |
238.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15556494
|
Ansell
WH15S-00138-02 |
Pequeño |
297.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15566494
|
Ansell
WH15S-00138-03 |
M |
297.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15576494
|
Ansell
WH15S-00138-04 |
L |
297.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15586494
|
Ansell
WH15S-00138-05 |
XL |
297.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15596494
|
Ansell
WH15S-00138-06 |
2XL |
297.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera de dos vías delantera con solapa sellable
- Filtre el 100 % de las partículas >3 micrómetros
- Permeable al aire y vapor de agua («transpirable») para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
Especificaciones
Mono de protección | |
SMS, polipropileno | |
Single-use | |
Elástico | |
Campana extractora | |
No estéril | |
WH15-S-00-138, Incluye capucha |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Elástico | |
Cosido | |
EN ISO 13982-1, EN13034 | |
Ninguno |