Learn More
Ansell Monos de trabajo blancos MicroGard™ 1500 con capucha
Pelar, limpiar y manejar el asbesto de manera segura. Los monos Ansell Microgard™ 1500 con capucha filtran partículas de tan solo 3 μ
Marca:  Ansell WH15S-00138-03
209.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15566494
  • 297.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Descripción
  • Mono con capucha de 3 piezas
  • Muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Cremallera de dos vías delantera con solapa sellable
  • Filtre el 100 % de las partículas >3 micrómetros
  • Permeable al aire y vapor de agua («transpirable») para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
  • Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
  • Ajuste de cuerpo optimizado para mayor comodidad y seguridad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono de protección
Unisex
Blanco
Elástico
Elástico
3 paneles
No estéril
WH15-S-00-138, Incluye capucha
M
SMS, polipropileno
Single-use
Elástico
Campana extractora
Cosido
EN ISO 13982-1, EN13034
Ninguno