Learn More
Ansell Monos con capucha MicroGard™ 2000 Comfort
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
Marca: Ansell WH20B-00129-05
284.30 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mono con capucha elástica de 3 piezas
- Muñecas elásticas, bandas de cierre, cintura y tobillos
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Tejido laminado de polietileno microporoso con panel trasero SMS transpirable
- Permeable al aire y vapor de agua (“transpirable”) para ayudar a reducir el riesgo de exceso de calor
- Sin silicona para aplicaciones de pintura en aerosol
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
No estéril | |
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5 | |
Ninguno |
XL | |
Laminado de polietileno microporoso | |
Single-use | |
Forma de anilla | |
Elástico, 3 paneles | |
Sellado | |
SMS transpirable | |
WH20-B-00-129, Incluye capucha, bandas de cierre |