Learn More
Ansell Monos con capucha MicroGard™ 2000 Comfort
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
402.00€
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Sexo Unisex
Material Laminado de polietileno microporoso
Color Blanco
Desechables Single-use
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15506534
Ver documentos
Ansell
WH20B-00129-02
Pequeño
402.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
15516534
Ver documentos
Ansell
WH20B-00129-03
M
402.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Añadir a la cesta
15526534
Ver documentos
Ansell
WH20B-00129-04
L
402.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
15536534
Ver documentos
Ansell
WH20B-00129-05
XL
402.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
15546534
Ver documentos
Ansell
WH20B-00129-06
2XL
402.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
15556534
Ver documentos
Ansell
WH20B-00129-07
3XL
402.00€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Coverall with 3-piece elasticated hood
  • Elasticated wrists, finger loops, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
  • Microporous polyethylene laminate fabric with breathable SMS back panel
  • Air and water vapor permeable to help reduce the risk of heat stress
  • Silicone-free for spray painting applications
  • Anti-static according to EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
Mono de protección
Laminado de polietileno microporoso
Single-use
Elástico
Campana extractora
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
No estéril
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Ninguno
Unisex
Blanco
Elástico
Forma de anilla
Elástico, 3 paneles
Sellado
SMS transpirable
WH20-B-00-129, Incluye capucha, bandas de cierre