Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha y botas MicroGard Botas ™ 2000
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
Marca: Ansell WH20B-00122-03
282.27 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mono con capucha y botas de 3 piezas con suela antideslizante
- Costuras blancas
- Capucha, cintura y muñecas elásticas
- Incluye bandas de cierre
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Cinta antiestática
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Blanco | |
Elástico | |
Campana extractora | |
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras | |
No estéril | |
Capucha, botas y bandas de cierre | |
Ninguno |
M | |
Película de polietileno microporosa | |
Single-use | |
Elástico | |
Elástico, 3 paneles | |
Sellado | |
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781 | |
WH20-B-00-122, Incluye capucha, botas y bandas de cierre |