Learn More
Ansell Monos blanco estándar con capucha y botas MicroGard Botas ™ 2000
Diseñado para permitir que el vapor de agua (transpiración) escape del traje, pero soportará la saturación de productos químicos líquidos. Filtra 100% de partículas de hasta 0,01 micras de tamaño.
220.00€ - 399.00€
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Sexo Unisex
Material Película de polietileno microporosa
Color Blanco
Desechables Single-use
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15506524
Ver documentos
Ansell
WH20B-00122-03
M
399.00€
paquete de 30
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
15596514
Ver documentos
Ansell
WH20B-00122-02
Pequeño
399.00€
paquete de 30
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
15526524
Ver documentos
Ansell
WH20B-00122-05
XL
399.00€
paquete de 30
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
15516524
Ver documentos
Ansell
WH20B-00122-04
L
399.00€
paquete de 30
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
15536524
Ver documentos
Ansell
WH20B-00122-06
2XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Mono con capucha y botas de 3 piezas con suela antideslizante
  • Costuras blancas
  • Capucha, cintura y muñecas elásticas
  • Incluye bandas de cierre
  • Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
  • Cinta antiestática
Especificaciones
Especificaciones
Mono de protección
Película de polietileno microporosa
Single-use
Elástico
Elástico, 3 paneles
Sellado
Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
WH20-B-00-122, Incluye capucha, botas y bandas de cierre
Unisex
Blanco
Elástico
Campana extractora
Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
No estéril
Capucha, botas y bandas de cierre
Ninguno