Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 2300 Plus avec capuche
Offre une excellente barrière contre de nombreux produits chimiques dangereux tout en étant légère et relativement solide et durable. Ansell Microgard 2300 Plus est conçue pour les travailleurs impliqués dans les applications de nettoyage environnemental, et de manipulation de produits chimiques et industriels.
Marque: Ansell™ YY23T-00132-04
723.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Capuche Catégorie III à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des boucles, des poignets, de la taille et des chevilles.
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Barrière bi-composants à polyrevêtement
- Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Léger mais relativement solide et durable
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
- Comprend une capuche adaptée au respirateur et un rabat avec fermeture éclair auto-adhésive
Spécification
Combinaison de protection | |
Unisex | |
Jaune | |
Élastique | |
Élastique, Passe-doigt | |
Elastique, 3 panneaux | |
Piqué, Ruban adhésif | |
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle | |
Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 | |
Aucun |
L | |
Tissu non tissé bi-composant enduit de polyéthylène | |
Limited-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture à glissière avec rabat-tempête | |
Non-sterile | |
Polyéthylène | |
Fermeture éclair frontale à double sens avec rabat-tempête refermable | |
Comprend une cagoule, des anneaux pour les doigts |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.