Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Coveralls with Hood
Provides an excellent barrier to many harmful chemicals while being lightweight and yet relatively strong and durable. Ansell Microgard 2300 Plus is designed for workers involved in environmental clean-up, general industrial and chemical handling applications.
929.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Tejido de dos componentes no tejido con revestimiento de polietileno |
Color | Amarillo |
Desechables | Limited-use |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15506614
|
Ansell™
YY23T-00132-04 |
L |
1050.00€
paquete de 45 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15586604
|
Ansell™
YY23T-00132-02 |
S |
1050.00€
paquete de 45 |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15596604
|
Ansell™
YY23T-00132-03 |
M |
1050.00€
paquete de 45 |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15516614
|
Ansell™
YY23T-00132-05 |
XL |
1050.00€
paquete de 45 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15526614
|
Ansell™
YY23T-00132-06 |
2XL |
929.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15536614
|
Ansell™
YY23T-00132-07 |
3XL |
929.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Category III 3-piece hood
- Elasticated hood, finger loops, wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with resealable storm flap
- Polycoated bi-component barrier
- Highly visible bright yellow color improves worker safety
- Lightweight yet relatively strong and durable
- Anti-static according to EN 1149-5
- Includes a respirator fit hood and a zip flap with self-adhesive tape closure
Especificaciones
Mono de protección | |
Tejido de dos componentes no tejido con revestimiento de polietileno | |
Limited-use | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
Non-sterile | |
Polietileno | |
Cremallera frontal de 2 vías con solapa resellable para tormentas | |
Incluye capucha, bandas de cierre |
Unisex | |
Amarillo | |
Elástico | |
Elástico, Bandas de cierre | |
Elástico, 3 paneles | |
Cosido, Rematada | |
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle | |
Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 | |
Ninguno |