Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Coveralls with Hood
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Capucha de 3 piezas de categoría III
- Capucha, bandas de cierre, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Barrera de dos componentes recubierta de polietileno
- El color amarillo brillante muy visible mejora la seguridad del trabajador
- Ligero pero relativamente fuerte y duradero
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Incluye una capucha con respirador y una solapa con cierre de cinta autoadhesiva
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 3XL |
Sexo | Unisex |
Material | Tejido de dos componentes no tejido con revestimiento de polietileno |
Color | Amarillo |
Desechables | Limited-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico, Bandas de cierre |
Estilo de cuello | Con capucha |