Learn More
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Coveralls with Hood
Provides an excellent barrier to many harmful chemicals while being lightweight and yet relatively strong and durable. Ansell Microgard 2300 Plus is designed for workers involved in environmental clean-up, general industrial and chemical handling applications.
Marca: Ansell™ YY23T-00132-03
738.24 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Capucha de 3 piezas de categoría III
- Capucha, bandas de cierre, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera 2 vías con solapa hermética resellable
- Barrera de dos componentes recubierta de polietileno
- El color amarillo brillante muy visible mejora la seguridad del trabajador
- Ligero pero relativamente fuerte y duradero
- Antiestáticos según EN 1149-5
- Incluye una capucha con respirador y una solapa con cierre de cinta autoadhesiva
Especificaciones
Mono de protección | |
Unisex | |
Amarillo | |
Elástico | |
Elástico, Bandas de cierre | |
Elástico, 3 paneles | |
Cosido, Rematada | |
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle | |
Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 | |
Yes | |
Incluye capucha, bandas de cierre |
M | |
Tejido de dos componentes no tejido con revestimiento de polietileno | |
Limited-use | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
Non-sterile | |
Polietileno | |
Cremallera frontal de 2 vías con solapa resellable para tormentas | |
Ninguno |