Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm ScrewTin Autosampler Vial Caps with PTFE/Silicone Septa
Disponibles en varios colores y tamaños de envase.
Marca: DWK Life Sciences 09-0030NT
135.22 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Natural | |
No | |
100 | |
Rosca | |
Viales de muestreadores automáticos de 9 mm — MicroLiter |
Polipropileno | |
PTFE, silicona | |
MicroLiter | |
9 mm |