Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm ScrewTin Autosampler Vial Caps with PTFE/Silicone Septa
Disponibles en varios colores y tamaños de envase.
138.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Septo | PTFE, silicona |
N.° por paquete | 100 |
Línea de productos | MicroLiter |
Tipo | Rosca |
Código de producto | Marca | Color | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16498895
|
DWK Life Sciences
09-0030NT |
Natural | No |
138.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 24-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Especificaciones
Polipropileno | |
100 | |
Rosca | |
Viales de muestreadores automáticos de 9 mm — MicroLiter |
PTFE, silicona | |
MicroLiter | |
9 mm |