Learn More
Brady™ Gancho de conexión de polietileno moldeado
Used to attach lengths of chain, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Marca:  Brady™ 078259
64.32 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11791296
  • 69.10€ / 1 paquete
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Descripción
  • Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Especificaciones
Especificaciones
36/paq.
Negro
Se utiliza para fijar longitudes de cadena
50 mm
Gancho de conexión
Polietileno moldeado
2 in.
Stanchion Accessories
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Gancho de conexión de polietileno moldeado > Negro