Learn More
Brady™ Gancho de conexión de polietileno moldeado
Used to attach lengths of chain, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
69.10€
Especificaciones
Cantidad | 36/paq. |
---|---|
Tipo | Gancho de conexión |
Material | Polietileno moldeado |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para fijar longitudes de cadena |
Anchura (imperial) | 2 in. |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11791296
|
Brady™
078259 |
Negro |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11781296
|
Brady™
078257 |
Amarillo |
69.10€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Especificaciones
36/paq. | |
Polietileno moldeado | |
2 in. | |
Stanchion Accessories |
Gancho de conexión | |
Se utiliza para fijar longitudes de cadena | |
50 mm |