Learn More
MP Biomedicals™ Factores de fijación del hidrobromuro de poli-L-lisina: ≥70 000 MW
Facilita la adherencia, apego y propagación en el cultivo de células adherentes
337.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
---|---|
Tipo de producto | Poli-L-lisina |
Fuente | Sintético |
Código de producto | Marca | Cantidad | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11446642
|
MP Biomedicals™
0215017780 |
100 mg | No estéril |
337.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Disponibles no estériles o irradiados con gamma.
Especificaciones
de -20 °C | |
Poli-L-lisina | |
Sintético |