Learn More
MP Biomedicals™ RNaid™ Kit
RNaid™ Kit provides a simple and convenient way to isolate total RNA from agarose and polyacrylamide gels and from solutions.
Marca:  MP Biomedicals™ 111107200
333.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24359" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11393129
  • 351.00€ / 200 preparaciones
Descripción
  • El kit está diseñado para aislar y purificar ARN (75 bases a 10 kb) de geles de agarosa y poliacrilamida nativos y desnaturalizantes. Eliminación de nucleótidos no incorporados, sales tampón y otros reactivos de reacciones enzimáticas.
  • El ARN purificado está listo para transcripción inversa y PCR, etiquetado y análisis de micromatrices, y otras aplicaciones comunes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels, Polyacrylamide Gels
Kit RNaid con centrifugación
Gels and Solutions
Para aislar, purifique el ARN (75 bases a 10 kb) de geles de agarosa/poliacrilamida nativos y desnaturalizantes
200 preparaciones
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • RNaid Spin Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: diethyl pyrocarbonate
Certificados
Promociones
Promociones
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.