Learn More
MP Biomedicals™ RNaid™ Kit
RNaid™ Kit provides a simple and convenient way to isolate total RNA from agarose and polyacrylamide gels and from solutions.
351.00€ - 364.00€
Especificaciones
Tipo de muestra | Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels, Polyacrylamide Gels |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para aislar, purifique el ARN (75 bases a 10 kb) de geles de agarosa/poliacrilamida nativos y desnaturalizantes |
Cantidad | 200 preparaciones |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383109
|
MP Biomedicals™
111007200 |
Kit RNaid |
364.00€
200 preparaciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11393129
|
MP Biomedicals™
111107200 |
Kit RNaid con centrifugación |
351.00€
200 preparaciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Kit is designed to isolate and purify RNA (75 bases to 10 kb) from native and denaturing agarose and polyacrylamide gels.
- Removal of unincorporated nucleotides, buffer salts, and other reagents from enzyme reactions.
- The purified RNA is ready for reverse transcription and PCR, labeling and microarray analysis, and other common applications.
Especificaciones
Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels, Polyacrylamide Gels | |
Para aislar, purifique el ARN (75 bases a 10 kb) de geles de agarosa/poliacrilamida nativos y desnaturalizantes | |
200 preparaciones |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- RNaid Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Diethyl Pyrocarbonate
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.