Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Microplate Dispenser Modules
GREENER_CHOICE
Dispensador automático de reactivos para microplacas de 6 a 1536 pocillos.
Marca:  Agilent BioTek 7210010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12578816
  • 5105.00€ / cada uno
Descripción
  • Dispensador automático de reactivos para microplacas de 6 a 1536 pocillos
  • Parallel Dispense tecnología que permite dispensar hasta cuatro reactivos independientes en paralelo sin potencial contaminación cruzada
  • Tecnología RAD para dispensar a pocillos individuales
  • Los tubos de dispensación y/o lavado en ángulo compatibles con las células no alteran las capas de células
Aplicaciones:
  • Para flujos de trabajo de automatización integrados y de sobremesa
  • Dispensación de reactivos a granel
  • Siembra celular
  • Lavado de células/intercambio de medios
  • Lavado de microesferas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Módulo de dispensador de bomba peristáltica
Microplacas de 6 a 1536 pocillos, dispensador de microplacas MultiFlo™
Casete de punta de plástico
1/caja
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Agilent BioTek MultiFlo FX Microplate Dispenser Modules > Agrega 1 dispensador de bomba peristáltica