Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Microplate Dispenser Modules
GREENER_CHOICE
Dispensador automático de reactivos para microplacas de 6 a 1536 pocillos.
5105.00€ - 8925.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Microplacas de 6 a 1536 pocillos, dispensador de microplacas MultiFlo™
Cantidad 1/caja
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12578816
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
7210010
Módulo de dispensador de bomba peristáltica
5105.00€
cada uno
12588816
Ver documentos
Agilent BioTek
7210008
Dispensador de doble jeringa (automático)
8925.00€
cada uno
12598816
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
7210009
Dispensador de doble jeringa (no automático)
6385.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Automated reagent dispenser for 6- to 1536-well microplates
  • Parallel Dispense technology allows up to four independent reagents to be dispensed in parallel without potential carryover
  • RAD technology for dispensing to individual wells
  • Cell friendly angled dispense and/or wash tubes won't disrupt cell layers
Applications:
  • For benchtop and integrated automation workflows
  • Bulk reagent dispensing
  • Cell seeding
  • Cell washing /media exchange
  • Bead washing
Especificaciones
Especificaciones
Microplacas de 6 a 1536 pocillos, dispensador de microplacas MultiFlo™
1/caja