Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Microplate Dispenser Modules
Dispensador automático de reactivos para microplacas de 6 a 1536 pocillos.
Marca: Agilent BioTek 7210008
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dispensador automático de reactivos para microplacas de 6 a 1536 pocillos
- Parallel Dispense tecnología que permite dispensar hasta cuatro reactivos independientes en paralelo sin potencial contaminación cruzada
- Tecnología RAD para dispensar a pocillos individuales
- Los tubos de dispensación y/o lavado en ángulo compatibles con las células no alteran las capas de células
Aplicaciones:
- Para flujos de trabajo de automatización integrados y de sobremesa
- Dispensación de reactivos a granel
- Siembra celular
- Lavado de células/intercambio de medios
- Lavado de microesferas
Especificaciones
Dispensador de doble jeringa (automático) | |
Dispensador de microplacas MultiFlo™ | |
1/caja |